Stampa…
Hai cercato: Sonde di temperatura
86  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"86"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (620-1754)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI620-1754
Descrizione: Sonda termometrica, VWR®
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Ultra-accurate probe (PT), VWR®, −70…+200 °C, Ø×L: 2,2×50 mm
Codice catalogo: (620-1666)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI620-1666
Descrizione: Thermometer probe, VWR®, −50…+200 °C, 125 mm
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Ultra-accurate K-type probe, Misurazioni veloci, Connettore: SMP, −65…+300 °C, Ø×L: 1×1000 mm
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Remote temperature probes for circulator use with a chiller. Allows points of control to be switched from inside a chiller to a remote location. Compe...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Temperature probe, VWR®, Liquidi, aria, gas e semi-solidi, −50…+700 °C, Ø×L: 3,30×190,5 mm
Codice catalogo: (620-1987)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI620-1987
Descrizione: Sonda termometrica, Traceable®, Liquidi, aria, gas e semi-solidi, −50...+150 °C, Ø×L: — mm
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Temperature probe, VWR®
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: External PT100 probes is for monitoring the temperature of an external application.
Codice catalogo: (462-0553)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI462-0553
Descrizione: External PT100 probe is used for with chillers and coolers, 6000 series chiller, non-refrigerated coolers, 4100 liquid-to-liquid coolers.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (620-2810)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI620-2810
Descrizione: Optimise performance of thermometer.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: TESTO
Descrizione: Sonda ultra-precisa, Immersione, −50…+400 °C, 1,2 m (cable), Ø×L: 5×114 mm
Codice catalogo: (620-0717)
Fornitore: TESTO
Codice articolo fornitore: 0554.7072
Codice articolo locale: TEST0554.7072
Descrizione: Temperature probe
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (620-0745)
Fornitore: TESTO
Codice articolo fornitore: 0604.0194
Codice articolo locale: TEST0604.0194
Descrizione: Temperature probe, −200...+300 °C
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: TESTO
Descrizione: Use the humidity/temperature probes (with an appropriate measuring instrument) for the reliable measurement of relative humidity and temperature. Humi...
Fornitore: TESTO
Descrizione: Probe for infrared thermometer, −60...+1000 °C, 150 mm, Ø×L: 2,5×150 mm
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 86
no targeter for Bottom