Stampa…
Hai cercato: Misuratori di salinità
7  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: ATAGO
Descrizione: These salt meters utilise the electric conductivity method and require no reagent solutions. They feature a funnel-shaped sensor section which measure...
Codice catalogo: (ATAG4211)
Fornitore: ATAGO
Codice articolo fornitore: 4211
Codice articolo locale: ATAG4211
Descrizione: This digital salt meter features a funnel-shaped sensor section (conductivity), which measures the salt % of a sample (dilute solution of soy sauce, k...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (EUTEECOSALTTEST)
Fornitore: EUTECH
Codice articolo fornitore: ECOSALTTEST
Codice articolo locale: EUTEECOSALTTEST
Descrizione: This waterproof and accurate tester with stainless pin sensor is ideal for basic salinity measurements in aquaculture, spas, pools, simple lab work an...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (LOVI194804-16)
Fornitore: Lovibond
Codice articolo fornitore: 194804-16
Codice articolo locale: LOVI194804-16
Descrizione: The SD 90 salt meter is a compact, easy to use handheld meter for the measurement of salinity.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (EBRO1340-5211)
Fornitore: EBRO
Codice articolo fornitore: 1340-5211
Codice articolo locale: EBRO1340-5211
Descrizione: The SSX 210 salt meter is used to measure the salt content in semi-solid food products, such as meat, cold cuts, cheese, salads etc. To achieve this, ...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (HORI3200689158)
Fornitore: HORIBA
Codice articolo fornitore: 3200689158
Codice articolo locale: HORI3200689158
Descrizione: This meter directly measures sodium ion concentration in 0,3 ml sample (or 0,05 ml with sampling sheet B) and converts it into salinity or NaCl salt c...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (HORI3999960128)
Fornitore: HORIBA
Codice articolo fornitore: 3999960128
Codice articolo locale: HORI3999960128
Descrizione: This waterproof meter features a unique flat sensor that enables quick, accurate and direct measurements of micro samples as small as 0,12 ml. The sen...
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom