  • Parametri
    • Articoli in magazzino (11)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
digital-thermometers-for-special-applications
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"20"
Seleziona per:
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale:: VWRI620-1826
Descrizione:   Termometro per monitoraggio accurato della temperatura in congelatori, refrigeratori, incubatori e camere ambientali. Il flacone e la soluzione isolan...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Termometro caratterizzato da un triplo display per la visualizzazione costante delle temperature minima/massima e corrente. Possibilità di constatare ...
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale:: VWRI620-2426
Descrizione:   Datalogging thermometer that can be used in 21 CFR 11 environments. Ideal for monitoring temperatures in refrigerators, freezers, water baths, heating...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Termometri doppi per il monitoraggio contemporaneo delle temperature in refrigeratori e congelatori o in due refrigeratori. Sensore di temperatura imm...
Codice catalogo: (620-9100)
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale:: VWRI620-9100
Descrizione:   This thermometer ensures proper cleaning by providing proof that the temperature regulation of achieving 82 °C is met during dishwashing. Designed for...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale:: VWRI620-2425
Descrizione:   This high accuracy thermometer monitors both ambient air and the temperature inside a refrigerator or freezer. It reads to 0,01° while monitoring MIN/...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale:: VWRI620-2004
Descrizione:   Per controllo qualità, controllo di routine, misurazione delle temperature nelle cuvette, sistemi a gas, reagenti, soluzioni chimiche, fondi, bagni d'...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale:: VWRI620-2424
Descrizione:   These platinum, clinical trial thermometers are used to monitor the temperature in water baths, heating blocks and incubators. They display min./max. ...
UOM:  1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 20
  1  2  3  Prossimo