Stampa…
VWR® Q Path®, Scatole portavetrini
Fornitore: VWR
Q Path®
631-1079EA 376 EUR
631-1079
VWR® Q Path®, Scatole portavetrini
Scatole portavetrini
Scatola per cinque vetrini per impedire che gli articoli si rompano o si attacchino. Utilizzabile per applicazioni in citologia, ad esempio per strisci convenzionali.