Stampa…
VWR®, Beater Mulino miscelatore
Fornitore: VWR
VWR®
412-0167EA 5330 EUR
412-0167
VWR®, Beater Mulino miscelatore
Omogeneizzatori Omogeneizzatori da banco
Un mulino a sfere per disintegrare piccoli volumi di campione utilizzabile anche per agitare/miscelare microprovette e micropiastre. Ampia gamma di applicazioni in diversi settori scientifici, da geologia a biotecnologia.
  • Facile da usare: semplice manopola e tastiera per controllo della frequenza e del timer
  • Manutenzione semplice: motorino CC senza spazzole
  • Ampia gamma di giare di macinazione e portaprovette per soddisfare i requisiti dei campioni
Grinding time setting - 5 s to 60 min
Vibrational frequency: 3 to 30 Hz