Stampa…
Hai cercato: Termometri digitali
160  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"160"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (620-2714)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI620-2714
Descrizione: Pocket-size thermometer features handy cable storage and probe brackets for portability.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: These jumbo size display thermometers are suitable for monitoring freezers, water baths, heating blocks, incubators and refrigerators. A bottle insula...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: I termometri digitali sono progettati per monitorare accuratamente la temperatura di frigoriferi, congelatori, incubatori, bagnomaria o durante il tra...
Codice catalogo: (620-2000)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI620-2000
Descrizione: Il termometro può registrare fino a 50 valori all'ora in un arco di 24 ore. La tastiera a membrana offre una protezione antispruzzo per manipolazioni ...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: I termometri con registratore dati USB Traceable® excursion trac LN₂ monitorano la temperatura nelle unità Dewars di azoto liquido, per soddisfare le ...
Codice catalogo: (620-1975)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI620-1975
Descrizione: Digital thermometer with extra long waterproof stainless steel 500 mm probe and 2,5 metre cable.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Questi termometri con registratore ad elevata precisione sono progettati per il monitoraggio della temperatura in frigoriferi, congelatori, bagnimaria...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Questi termometri digitali tracciabili a standard internazionale offrono letture precise per requisiti critici, controlli di qualità e misurazioni quo...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: These digital thermometers are designed for monitoring temperatures in refrigerators, freezers, water baths, heating blocks and incubators. Bottle pro...
Codice catalogo: (620-2004)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI620-2004
Descrizione: Per controllo qualità, monitoraggio di routine, misurazione della temperatura in cuvette, sistemi di gas, reagenti, soluzioni chimiche, terreno, bagni...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (620-2675)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI620-2675
Descrizione: Precise universal thermometer, with BNC connection, without sensor. Pure measurement with a focus on precision, speed and reliability packaged in a co...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Termometri adatti a matracci, cuvette, provette e becher per il rilevamento di temperature in alimenti, gas, campioni, reagenti, bagni ad acqua, stufe...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: These high accuracy digital thermometers, with chemical resistant probes, monitor the temperature of pharmaceuticals, vaccines, chemicals, blood and b...
Codice catalogo: (620-1826)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI620-1826
Descrizione: Termometro per monitoraggio accurato della temperatura in congelatori, refrigeratori, incubatori e camere ambientali. Il flacone e la soluzione isolan...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Termometro sicuro per terreno, cuvette, provette, prodotti alimentari, incubatori, idrocarburi di petrolio e praticamente tutte le analisi di laborato...
Codice catalogo: (620-2097)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI620-2097
Descrizione: Termometro digitale con sonda in acciaio inox, con manico e cavo di 3 m. Modulo versatile per montaggio su pannello con montaggio a scatto o util...
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 160
no targeter for Bottom