  • Parametri
    • Articoli in magazzino (26)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Termometri in vetro per usi generici
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
Seleziona per:
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Questi termometri soddisfano tutti i requisiti per dimensioni fisiche e accuratezza.
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Il rivestimento in PTFE di questi termometri ne impedisce la rottura evitando la contaminazione da parte del liquido interno e del vetro.
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   These oven thermometers contain red organic liquid against white back glass.
Codice catalogo: (620-0892)
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI620-0892
Descrizione:   Termometro in vetro, −5…+20 °C, Lunghezza: 152 mm, Alcol rosso
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Per l'uso in tutti i blocchi standard di essiccazione e riscaldamento, bagni ad acqua, incubatori.
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Progettati per l'utilizzo con tutti i bagnimaria e i blocchi riscaldanti standard.
Codice catalogo: (AMARZ640830)
Fornitore:  AMARELL, ARNO
Codice articolo fornitore: Z640830
Codice articolo locale: AMARZ640830
Descrizione:   [EN]THERMOMETER BATH BLUE FISH SHAPE 5:4 1 * 1 pezzi
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  Bohlender
Descrizione:   These thermometer made of PTFE jacketed glass. Suitable for 500 to 6000 ml reaction vessels.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 12
  1  2  Prossimo
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI