Stampa…
Sampling fork, Corning® Gosselin™
Fornitore: Corning
Corning®
215-2296EA 718 EUR
215-2296
Sampling fork, Corning® Gosselin™
Forchette
PS, white.
  • Food contact approved: Raw material is compliant with regulation EC No. 1935/2004
  • Ideal for dairy industries
  • Sterile
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904