Agitatori da laboratorio, ideali per attività di agitazione semplici, adatti per quantità fino a 25 L (VOS 40 digitale) o per attività di agitazione intensiva per quantità fino a 40 L (VOS 60 control). Grazie alla tecnologia di controllo a microprocessore, gli agitatori regolano automaticamente la velocità entro il range di velocità di 0/30 - 2000 giri/min.
- Display digitale della velocità
- Velocità regolabile in modo infinito
- Assi di agitazione a pressione
- La protezione da sovraccarico e le unità possono essere azionate per brevi periodi in condizioni di sovraccarico
- Visualizzazione dei codici di errore
I circuiti di sicurezza garantiscono l'interruzione automatica in condizioni di stallo o di sovraccarico. La velocità dell'albero effettiva e preimpostata è monitorata costantemente con regolazione automatica delle variazioni per garantire una velocità costante anche in caso di cambiamenti della viscosità dei campioni. Gli agitatori sono dotati di una struttura esterna sottile e offrono un funzionamento silenzioso.
Il modello VOS 60 control è caratterizzato da un controller wireless rimovibile e da un display TFT digitale multilingue. L'agitatore è dotato di un'interfaccia RS232 e USB per controllare e documentare tutti i parametri. Indicatore di coppia integrato per la misurazione delle variazioni di viscosità.
Funzioni programmabili
Misurazione della temperatura integrata
Funzionamento a intervalli, timer e funzione di blocco
Circuito di sicurezza regolabile
Certificazioni: Classe di protezione IP a norma DIN EN 60529: IP 40
Informazioni per l'ordine: Fornito senza accessori; disponibile un'ampia gamma di accessori da ordinare separatamente.