I rubinetti sono idonei per tutti i contenitori con filettatura R¾". Gli adattatori per filettatura facilitano il collegamento dei rubinetti a quasi tutti i contenitori. Resistenti a pressioni fino a 2 bar a 20 °C (senza guarnizione e scarico). Con angolo di scarico e beccuccio girevole per evitare sgocciolamenti. Con beccuccio conico per bottiglie con aperture strette con un diametro da 6 a 8 mm.