Anion exchange chromatography column, HiScreen™ DEAE FF
Fornitore: GE Healthcare
HiScreen™
HiScreen™ DEAE FF columns are prepacked with DEAE Sepharose™ Fast Flow, a weak anion exchanger and IEX Sepharose™ Fast Flow medium and are well-proven, industrial standards for ion exchange chromatography. The small column volume of 4,7 ml and bed height of 10 cm make HiScreen™ columns excellent tools for method optimization, parameter screening, robustness testing, and convenient scale-up. Process fluid velocities can be applied, since the 10 cm bed height gives enough residence time and the results can then serve as basis for linear process scale-up. The prepacked columns are also available in other formats and as bulk packs, making it possible to use the same media for development work, pilot studies, and routine production.
  • Small bed volume gives fast results and minimal sample/buffer consumption
  • Easily connected in series to achieve 20 cm bed height
  • Reproducible results, scalable to BioProcess columns packed with the same media using the same linear fluid velocity
  • Flow velocity: <450 cm/h
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Colonna Dimensioni particelle Ø int.×L Capacità Conf Codice catalogo VWR Quantità
HiScreen™ DEAE FF PP 90 µm 7,7×100 mm 4,7 ml 1 28-9782-45
Codice articolo fornitore:: 28-9782-45
Codice articolo locale:: GEHE28-9782-45
Specifiche
Max. pressure 1,5 bar
Range di pH 2 - 12
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità