Stampa…
VWR®, Termoagitatore, Cooling Thermal Shake Touch
Fornitore: VWR
VWR®
460-0201EA 3360 EUR
460-0201 460-0199 460-0200 460-0197 460-0198 VWRU89232-906 460-0196 VWRU10027-170
VWR®, Termoagitatore, Cooling Thermal Shake Touch
Riscaldatori a blocchi Agitatori a blocchi con riscaldamento/raffreddamento
Cooling Thermal Shake Touch per raffreddamento, ideato per applicazioni che richiedono risultati costanti e precisi. Con capacità di riscaldamento, raffreddamento e agitazione, l'unità a profilo basso utilizza blocchi intercambiabili per ospitare un'ampia gamma di provette e micropiastre. Il touchscreen LCD consente di impostare più rapidamente la temperatura, la velocità e il tempo e di osservare tutti i parametri contemporaneamente. Il display è caratterizzato dalla guida su schermo con indicazioni sul funzionamento. Il touchscreen è compatibile con i guanti in gomma utilizzati nei laboratori.
  • Touchscreen LCD a colori da 4,3" per consentire all'utente di salvare e tenere traccia visivamente dell'avanzamento con la barra di stato attiva per cinque programmi definiti dall'utente, ciascuno con cinque passaggi individuali
  • Adatto per riscaldamento rapido, raffreddamento e agitazione ad alta velocità e una modalità a impulsi, ideale per applicazioni di centrifuga rapida
  • Timer con allarme acustico, da 1 minuto a 99 ore e 59 minuti, la funzione di riscaldamento si interrompe automaticamente se l'unità rileva un problema interno
  • Porta USB in grado di trasferire le informazioni su un'unità flash per la memorizzazione dei dati, dei programmi e degli aggiornamenti del software
Le proprietà di controllo dei programmi offrono un funzionamento programmabile dall'utente per utilizzo e memorizzazione automatizzati per cinque diversi programmi da 5 passaggi. La funzione di variazione progressiva regolabile della temperatura consente di definire separatamente le velocità di riscaldamento e raffreddamento in incrementi di 0,5 °C/min. Modalità di calibrazione a un solo punto per la massima precisione della temperatura. La procedura di calibrazione a un punto consente all'utente di calibrare fino a 6 diverse temperature definite. Realizzato in polimero resistente ai prodotti chimici e al calore di alta qualità: l'alloggiamento resta freddo al tatto nelle normali operazioni di esercizio. La funzione di limite temperatura massima garantisce che la temperatura impostata dall'utente non venga superata, per controllare i campioni termosensibili. Una spia di avvertenza riscaldamento si accende quando la temperatura raggiunge i 40 °C e resta accesa fino a quando l'unità si raffredda scendendo al di sotto di 40 °C.
I componenti elettronici migliorati dell'unità e i due sensori di temperatura offrono impostazioni della temperatura precise e affidabili nel range di funzionamento da 5 a 35 °C (massimo 80% dell'umidità relativa, senza condensa). Tra le applicazioni sono compresi: colture cellulari, DNA, RNA, ibridizzazione e studi di proteine.
Informazioni per l'ordine: fornito senza blocchi (da ordinare separatamente). I blocchi Eppendorf Thermomixer R® sono compatibili con VWR® Cooling Thermal Shake Touch. È disponibile anche il modello con certificato tracciabile a standard NIST, con calibrazione a 3 punti tracciabile a standard NIST. Il certificato tracciabile comprende la data e l'incertezza di misurazione della calibrazione effettiva. Il laboratorio di calibrazione è conforme a ISO/IEC 17025.
Attenzione: ** Blocchi per microprovette con coperchio e rack rimovibile.