Stampa…
VWR®, Scatole per conservazione di fiale/flaconi di campioni
Fornitore: VWR
VWR®
548-1487AEA 202 EUR
548-1487A 548-1443 548-1487 548-1513 548-1998 548-1511 548-1512
VWR®, Scatole per conservazione di fiale/flaconi di campioni
Scatole Scatole per Vials
In PP colorato
  • Resistenti a temperature da −80 a +100 °C
  • Codifica alfanumerica (1,5 ml, 4 ml) per una chiara identificazione dei campioni
  • Resistenti a prodotti chimici e robuste, impilabili
Scatole per la conservazione comoda e sicura di fiale e flaconi per campioni. Posizione ritta e sicura sul tavolo del laboratorio e durante il trasporto grazie agli incavi specifici dello stesso diametro delle fiale o dei flaconi. Ideali per uno stoccaggio a ingombro ridotto in frigoriferi grazie al coperchio trasparente che previene la formazione di condensa sulle chiusure e quindi possibili contaminazioni nell'unità di raffreddamento.