Stampa…
VWR® VLSB, Bagni ad acqua a scuotimento
Fornitore: VWR
VWR®
462-0493EA 2690 EUR
VWRU10128-128 462-0493 462-0494
VWR® VLSB, Bagni ad acqua a scuotimento
Bagni Bagni ad aqua con agitazione
Bagni ad acqua a scuotimento lineare, con vasca in acciaio inox e interfaccia utente semplice e intuitiva. Vassoi di agitazione alternativi semplici e rapidi da montare.
  • Intuitive user interface enables quick changes to temperature and shaking speed
  • Discrete, under tray, magnetically-coupled shaking mechanism is reliable and quiet
  • Excellent temperature stability ±0,1 °C
  • Temperature range: Ambient 5 to 99 °C
  • Adjustable shaking speed range: 20 to 200 min⁻¹ (dependent on load)
  • Display: Resolution of 0,1 °C
  • Working depth: Min. 60 mm
L'elemento riscaldante è posizionato sotto la vasca: l'assenza di tale elemento all'interno del bagno ne semplifica la pulizia e il mantenimento. I bagni sono dotati di allarme regolabile per sovratemperatura e da protezione avanzata da funzionamento/avvio a secco. Disponibili pronti all'uso in due formati per numerose applicazioni, tra cui preparazione del campione, miscelazione e scongelamento.
Informazioni per l'ordine: forniti con vassoio di agitazione universale (con molle regolabili) e da un coperchio a timpano in policarbonato incolore. Il coperchio a timpano in acciaio inox è disponibile come opzione, insieme a numerosi vassoi e rack portaprovette accessori, da ordinare separatamente.
Attenzione: * Nota: i rack portaprovette vanno utilizzati unitamente all'appropriato vassoio in acciaio.