Stampa…
VWR® LaPrep Sigma, Sistema HPLC preparativo
Fornitore: VWR
VWR® LaPrep
905-0550EA 0 EUR
905-0550 905-0509 905-0508 905-0507 905-0528 905-0505 905-0527 905-0504 905-0515 905-0526 905-0514 905-0503 905-0525 905-0502 905-0524 905-0523 905-0512 905-0501 905-0500 905-0511 905-0510
VWR® LaPrep Sigma, Sistema HPLC preparativo
Sistemi cromatografici Sistemi completi per HPLC preparativo
LaPrep Sigma è un sistema per cromatografia preparativa estremamente robusto e compatto impiegato sulla piattaforma EZChrom di semplice utilizzo. Grazie a una struttura realmente modulare e alla versatilità di configurazioni che ne consegue, al minimo ingombro (242×352 mm), allo schermo touchscreen facile da usare e al collegamento Ethernet, si configura come lo strumento ideale per ogni laboratorio che abbia bisogno di una soluzione flessibile per HPLC preparativa.
Il sistema LaPrep Sigma offre funzioni che spaziano dalla scala analitica a quella preparativa, capacità della pompa da 1 ml a 600 ml/min e un facile collegamento a un raccoglitore di frazioni completamente automatizzato. Con il rilevatore UV, disponibile a richiesta con lunghezza d'onda singola o più lunghezze d'onda, e la possibilità di scegliere tra autocampionatore o valvola a iniezione singola, il sistema LaPrep Sigma è una soluzione eccellente per qualsiasi laboratorio di preparazione, con qualunque requisito di configurazione.
Un elemento chiave della versatilità di LaPrep Sigma è il modulo ausiliario. In questo modulo è insediata la valvola di frazionamento, di iniezione e la pompa di iniezione automatizzata, per un ingombro minimo sul banco. Sono disponibili diverse opzioni di configurazione.
Per ulteriori informazioni, dimostrazioni o assistenza per le applicazioni, contattare lo specialista per cromatografia Avantor di zona o inviare una e-mail a chromatography@eu.vwr.com.