Stampa…
Colorante per proteine, Blue BANDit™
Fornitore: Avantor
VWR® BANDit™
K217-250MLEA 45.1 EUR
K217-250ML K217-1L
Colorante per proteine, Blue BANDit™
Coloranti Coloranti per Elettroforesi
Blue BANDit™ è un'alternativa più sicura e più ecologica alle procedure di colorazione tradizionali con Blu di Coomassie®. Questo colorante pronto all'uso utilizza acqua deionizzata per la decolorazione, riducendo quindi l'uso di materiali pericolosi e il consumo di solventi nel laboratorio. Il semplice protocollo richiede un prelavaggio in acqua di 15 minuti, la colorazione di 1 ora in Blue BANDit™ e un risciacquo finale in acqua di 30 minuti. Mentre le bande appaiono sul gel, lo sfondo resta chiaro per una visibilità perfetta delle proteine. Materiale sufficiente per 50 mini-gel (1 l) o 12 mini-gel (250 ml).
  • Sensibilità inferiore a 20 ng di proteina per banda
  • Senza metanolo o acido acetico - Per la decolorazione richiede l'utilizzo di acqua
  • Pronti all'uso