Stampa…
(R)-(-)-2-Oxothiazolidine-4-carboxylic acid
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
J62254.03EA 47.1 EUR
J62254.03
(R)-(-)-2-Oxothiazolidine-4-carboxylic acid
(R)-(-)-2-Oxothiazolidine-4-carboxylic acid
Reagent for hepatic glutathione studies.
Formula: C₄H₅NO₃S
Peso molecolare: 147,15 g/mol
Punto di fusione: 174 °C (dec.)
MDL Number: MFCD00066092
CAS Number: 19771-63-2