α-Ketoglutaric acid disodium salt dihydrate ≥99%
Fornitore: Alfa Aesar
Formula: C₅H₄Na₂O₅·2H₂O
Peso molecolare: 226,09 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150702
CAS Number: 305-72-6
EINECS: 206-167-8
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Tipo di conf. Conf Codice catalogo VWR Quantità
Bottiglia di vetro 250 g J63154.30
Codice articolo fornitore: J63154.30
Codice articolo locale: ALFAJ63154.30
Bottiglia di vetro 100 g J63154.22
Codice articolo fornitore: J63154.22
Codice articolo locale: ALFAJ63154.22
Bottiglia di vetro 1 g J63154.03
Codice articolo fornitore: J63154.03
Codice articolo locale: ALFAJ63154.03
Bottiglia di vetro 25 g J63154.14
Codice articolo fornitore: J63154.14
Codice articolo locale: ALFAJ63154.14
Espandi tutto / Chiudi tutto
Specifiche
Sensibilità Hygroscopic
Peso formula 226.09 (190.06anhy)
CAS No. 305-72-6
Purezza 99%
Forma fisica Powder
Formula molecolare C5H4Na2O5.2H2O
N. MDL MFCD00150702
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità