Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Melatonine ≥99%
Fornitore: Alfa Aesar
A pineal gland hormone associated with sleep regulation. It induces apoptosis
Formula: C₁₃H₁₆N₂O₂
Peso molecolare: 232,28 g/mol
Punto di fusione: 116…120 °C
MDL Number: MFCD00005655
CAS Number: 73-31-4
EINECS: 200-797-7
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
25 g J62452.14
Codice articolo fornitore: J62452.14
Codice articolo locale: ALFAJ62452.14
5 g J62452.06
Codice articolo fornitore: J62452.06
Codice articolo locale: ALFAJ62452.06
Espandi tutto / Chiudi tutto
Specifiche
Punto di fusione 116-120°
Peso formula 232.28
CAS No. 73-31-4
Purezza 99+%
Solubilità Soluble in ethanol to at least 50mg/ml
Temperatura di conservazione 2°C to 8°C
Forma fisica Powder
Formula molecolare C13H16N2O2
N. MDL MFCD00005655
Riferimento Merck 14,5816
Riferimento Beilstein 205542
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità