Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Destrano, P.M. ~ 40,000
Fornitore: Alfa Aesar
Formula: (C₆H₁₀O₅)n
Peso molecolare: 162,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00130935
CAS Number: 9004-54-0
EINECS: 232-677-5
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
10 g J63690.09
Codice articolo fornitore: J63690.09
Codice articolo locale: ALFAJ63690.09
50 g J63690.18
Codice articolo fornitore: J63690.18
Codice articolo locale: ALFAJ63690.18
100 g J63690.22
Codice articolo fornitore: J63690.22
Codice articolo locale: ALFAJ63690.22
500 g J63690.36
Codice articolo fornitore: J63690.36
Codice articolo locale: ALFAJ63690.36
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità