Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Destrano, P.M. ~ 20,000
Fornitore: Alfa Aesar
Formula: (C₆H₁₀O₅)n
Peso molecolare: 162,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00130935
CAS Number: 9004-54-0
EINECS: 232-677-5
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Tipo di conf. Conf Codice catalogo VWR Quantità
Bottiglia di vetro 10 g J61216.09
Codice articolo fornitore: J61216.09
Codice articolo locale: ALFAJ61216.09
- 50 g J61216.18
Codice articolo fornitore: J61216.18
Codice articolo locale: ALFAJ61216.18
- 100 g J61216.22
Codice articolo fornitore: J61216.22
Codice articolo locale: ALFAJ61216.22
- 500 g J61216.36
Codice articolo fornitore: J61216.36
Codice articolo locale: ALFAJ61216.36
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità