Stampa…
1-Aminobenzotriazole 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
J63610.06EA 1003 EUR
J63610.06 J63610.MD J63610.03
1-Aminobenzotriazole 97%
1-Aminobenzotriazole
Suicide inhibitor of cytochrome P450 and chloroperoxidase
Formula: C₆H₆N₄
Peso molecolare: 134,14 g/mol
Punto di fusione: 81…85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00132902
CAS Number: 1614-12-6