2-Cloro-5-metilpiridina ≥97%
Fornitore: Alfa Aesar
Attenzione
Formula: C₆H₆ClN
Peso molecolare: 127,57 g/mol
Punto di ebollizione: 97 °C/30mm
Densità: 1,169
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00792460
CAS Number: 18368-64-4
EINECS: 418-050-0
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
25 ml H59145.AC
Codice articolo fornitore: H59145.AC
Codice articolo locale: ALFAH59145.AC
5 ml H59145.AA
Codice articolo fornitore: H59145.AA
Codice articolo locale: ALFAH59145.AA
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI