Stampa…
Sodio cloruro 5 M in soluzione acquosa, autoclaved
Fornitore: Thermo Scientific
J61890.AKEA 48.3 EUR
J61890.AK
Sodio cloruro 5 M in soluzione acquosa, autoclaved
Sodio cloruro
Formula: NaCl
Peso molecolare: 58,44 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003477
CAS Number: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3