Stampa…
Spironolattone
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
J60119.03EA 28.7 EUR
J60119.03 J60119.06 J60119.09
Spironolattone
Spironolattone
Antihypertensive potassium sparing diuretic; aldosterone receptor antagonist
Formula: C₂₄H₃₂O₄S
Punto di ebollizione: 597 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 207…208 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082250
CAS Number: 52-01-7
EINECS: 200-133-6
Merck Index: 12,08917