Stampa…
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Pericolo
H33499.03EA 138 EUR
H33499.03 H33499.MD
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Formula: C₉H₉F₄N
Peso molecolare: 207,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22201070
CAS Number: 1373921-00-6
UN: 3267
ADR: 8,III