Stampa…
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Pericolo
H33411.MDEA 55.6 EUR
H33411.MD H33411.03
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Formula: C₉H₉F₄N
Peso molecolare: 207,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19687196
CAS Number: 1323966-36-4
UN: 3259
ADR: 8,III