Stampa…
4-(Trifluoromethylthio)benzylamine 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
H31515.03EA 138 EUR
H31515.03
4-(Trifluoromethylthio)benzylamine 95%
4-(Trifluoromethylthio)benzylamine
Formula: C₈H₈F₃NS
Peso molecolare: 207,21 g/mol
Punto di ebollizione: 224…225 °C
Densità: 1,310
Flash Pt: 80 °C (176 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00190129
CAS Number: 128273-56-3
ADR: 8,III