Molybdenum boride ≥99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
12563.14EA
77.7
EUR
12563.14
12563.22
Molybdenum boride ≥99% (metals basis)
Molybdenum boride
Formula:
BMo Peso molecolare: 106,75 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014219 CAS Number: 12006-98-3 EINECS: 234-492-5 |