Ditungsten pentaboride ≥99.4%
Fornitore: Thermo Scientific
41664.22EA
198
EUR
41664.22
41664.14
Ditungsten pentaboride ≥99.4%
Ditungsten pentaboride
Formula:
B₅W₂ Peso molecolare: 421,76 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00049707 CAS Number: 12007-98-6 EINECS: 234-524-8 |