Manganese(II) sulphide ≥99.9% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
12835.14EA
179
EUR
12835.14
12835.06
12835.22
Manganese(II) sulphide ≥99.9% (metals basis)
Manganese(II) sulphide
Formula:
MnS Peso molecolare: 87,00 g/mol Punto di fusione: 1610 °C (dec.) Densità: 3,99 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014210 CAS Number: 18820-29-6 EINECS: 242-599-3 |