Lanthanum(III) carbonate hydrate ≥99.99%, REacton®
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
13197.18EA
98.4
EUR
13197.18
13197.30
Lanthanum(III) carbonate hydrate ≥99.99%, REacton®
Lanthanum(III) carbonate hydrate
Formula:
La₂(CO₃)₃.xH₂O Peso molecolare: 457,85 g/mol (anhy) Densità: 2,6…2.7 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011069 CAS Number: 54451-24-0 EINECS: 209-599-5 |