Cerium(III) carbonate hydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
15295.36EA
320
EUR
15295.36
15295.22
Cerium(III) carbonate hydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Cerium(III) carbonate hydrate
Formula:
C₃Ce₂O₉·H₂O Peso molecolare: 478,274 g/mol Punto di fusione: 848 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149635 CAS Number: 54451-25-1 EINECS: 208-655-6 |