Stampa…
4'-Hydroxyoctanophenone ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
L11662.03EA 41.4 EUR
L11662.03 L11662.06
4'-Hydroxyoctanophenone ≥99%
4'-Hydroxyoctanophenone
Formula: C₁₄H₂₀O₂
Peso molecolare: 220,31 g/mol
Punto di fusione: 62…65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082694
CAS Number: 2589-73-3
EINECS: 219-979-2