Stampa…
α,3-Dibromo-2-fluorotoluene ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
H32228.06EA 472 EUR
H32228.06 H32228.03
α,3-Dibromo-2-fluorotoluene ≥97%
α,3-Dibromo-2-fluorotoluene
Formula: C₇H₅Br₂F
Peso molecolare: 267,92 g/mol
Punto di ebollizione: 60 °C (0,1 mmHg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09842442
CAS Number: 149947-16-0
UN: 3265
ADR: 8,II