Stampa…
2'-Methyl-5'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
Attenzione
H31819.06EA 295 EUR
H31819.06 H31819.03
2'-Methyl-5'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
2'-Methyl-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₁₀H₉F₃O
Peso molecolare: 202,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832290
CAS Number: 725743-50-0