Stampa…
(S)-(+)-2-Aminononane ≥99%, ee 99%, ChiPros®
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
L19311.06EA 159 EUR
L19311.06 L19311.14 L19311.03
(S)-(+)-2-Aminononane ≥99%, ee 99%, ChiPros®
(S)-(+)-2-Aminononane
Formula: C₉H₂₁N
Peso molecolare: 143,27 g/mol
Punto di ebollizione: 73 °C (19 mmHg)
Densità: 0,782
Flash Pt: 71 °C (159 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03844738
CAS Number: 13205-58-8
ADR: 8,II