Stampa…
Terbium(III) perchlorate 50% (w/w) in soluzione acquosa, per analisi
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
40573.NCEA 364 EUR
40573.NC
Terbium(III) perchlorate 50% (w/w) in soluzione acquosa, per analisi
Terbium(III) perchlorate
Formula: Cl₃O₁₂Tb
Densità: 1,5
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150362
CAS Number: 14014-09-6
EINECS: 237-826-8
UN: 3211
ADR: 5.1,II