Stampa…
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Pericolo
H32981.03EA 198 EUR
H32981.03 H32981.MD
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzylamine
Formula: C₈H₇ClF₃N
Peso molecolare: 209,596 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06213040
CAS Number: 771582-27-5
UN: 2735
ADR: 8,III