Stampa…
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
Pericolo
H33880.MDEA 31.8 EUR
H33880.MD H33880.03
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₉H₈BrF₃O
Peso molecolare: 269,06 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18398596
CAS Number: 853367-87-0
UN: 3261
ADR: 8,III