Stampa…
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 96%
Pericolo
H33930.03EA 100 EUR
H33930.03 H33930.06
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 96%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formula: C₉H₈BrF₃O
Peso molecolare: 269,06 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18399774
CAS Number: 1261573-60-7
UN: 3265
ADR: 8,III