Stampa…
3',5'-Difluoro-2'-hydroxyacetophenone ≥97%
Attenzione
H32624.03EA 37.5 EUR
H32624.03 H32624.09
3',5'-Difluoro-2'-hydroxyacetophenone ≥97%
3',5'-Difluoro-2'-hydroxyacetophenone
Formula: C₈H₆F₂O₂
Peso molecolare: 172,13 g/mol
Punto di fusione: 105…109 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042476
CAS Number: 140675-42-9