Stampa…
4'-Acetamidoacetophenone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
L03430.18EA 172 EUR
L03430.18 L03430.09
4'-Acetamidoacetophenone ≥98%
4'-Acetamidoacetophenone
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
Peso molecolare: 177,20 g/mol
Punto di fusione: 166…172 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014965
CAS Number: 2719-21-3
EINECS: 220-320-6