Stampa…
Nickel sulphide ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
45498.06EA 207 EUR
45498.06
Nickel sulphide ≥99%
Nickel sulphide
Formula: Ni₃S₂
Peso molecolare: 240,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00217044
CAS Number: 12035-72-2
UN: 3077
ADR: 9,III