Stampa…
4-(Difluoromethoxy)benzylamine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
L19166.MDEA 38.6 EUR
L19166.MD L19166.03 L19166.06
4-(Difluoromethoxy)benzylamine 97%
4-(Difluoromethoxy)benzylamine
Formula: C₈H₉F₂NO
Peso molecolare: 173,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236231
CAS Number: 177842-14-7
ADR: 8,III