Stampa…
3,5-Difluoro-4-methoxybenzylamine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
H26693.MDEA 52.2 EUR
H26693.MD
3,5-Difluoro-4-methoxybenzylamine 97%
3,5-Difluoro-4-methoxybenzylamine
Formula: C₈H₉F₂NO
Peso molecolare: 173,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115915
CAS Number: 105969-16-2
ADR: 8,III