Stampa…
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine 97%
Pericolo
H33649.MDEA 38.5 EUR
H33649.MD H33649.03
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine 97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formula: C₈H₇F₄NO
Peso molecolare: 209,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16652498
CAS Number: 1240257-11-7
UN: 3267
ADR: 8,III