Stampa…
2,4-Difluoro-3-methylbenzylamine 95%
Pericolo
H32060.03EA 154.96 EUR
H32060.03 H32060.MD
2,4-Difluoro-3-methylbenzylamine 95%
2,4-Difluoro-3-methylbenzylamine
Formula: C₈H₉F₂N
Peso molecolare: 157,16 g/mol
Punto di ebollizione: 42 °C (1 mmHg)
MDL Number: MFCD08275293
CAS Number: 847502-90-3
ADR: 8,III