Stampa…
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A16501.06EA 123 EUR
A16501.06 A16501.03
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₆F₄O
Peso molecolare: 206,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061252
CAS Number: 208173-24-4