Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!
4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid ≥97%
Fornitore: Acros Organics
Attenzione
ACRO367940050 ACRO367940250 ACRO367940010
4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid ≥97%
Formula: C₇H₈BFO₂
Peso molecolare: 153,95
Punto di fusione: 194…196 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02093072
CAS Number: 139911-29-8
EINECS: 000-000-0
Order Now
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Ordine
Informazioni correlate
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità